MTCP413211
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 4 mL, short stem, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipet
About This Item
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4132-11
Długość
83 mm
rozmiar
4 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Transfer pipette, 4ml, short stem, sterile, individually wrapped, 500/cs
Cechy i korzyści
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio