Merck
MTCP411100
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 250 ea (bulk bag)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P4111-00
Długość
150 mm
rozmiar
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Transfer pipette, 5ml, large bulb, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Cechy i korzyści
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio