Merck
MTCP1001A
MTC Bio Pure.Amp Aluminum Sealing Film
to fit standard PCR plates, non-sterile
Synonim(y):
PCR plate seal, aluminimum membrane, flow cytometry tube, sealing membrane, MTC Bio P1001-A, plate sealing membrane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
MTC Bio P1001-A
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio P1001-A
General description
Pure.Amp sealing films are compatible with all standard PCR plates and are guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
Sealing film, Aluminum membrane, pk/100
PureAmp Sealing Membranes are compatible with all standard PCR plates. Pierceable aluminum membrane guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
Application
PCR
Features and Benefits
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Evaporation rates ? 5%
  • Inner packs of 10 membranes
  • -80° to 120°C
  • Certified RNase, DNase, DNA, & PCR inhibitor free
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MTCP1001A-100EA04065271080584