MTCC3220CG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonim(y):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
cap natural
opakowanie
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C3220-CG
Parametry
22,000 × g speed
pojemność
2.0 mL
śr. × dł.
12.9 mm × 46.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations