Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
tag
His tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
potency
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AKT3(10000)
General description
SILu™ProtAKT3 to rekombinowany, stabilny ludzki AKT3 znakowany izotopem, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy AKT3 w spektrometrii masowej. SILu™ProtSOST to białko o długości 500 aminokwasów (w tym N-końcowa polihistydyna i znaczniki flagowe), o obliczonej masie cząsteczkowej 58,9 kDa.
Physical form
Dostarczany jako płyn zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMSDVTIVKEGWVQKRGEYIKNWRPRYFLLKTDGSFIGYKEKPQDVDLPYPLNNFSVAKCQLMKTERPKPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVDTPEEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKASGKYYAMKILKKEVIIAKDEVAHTLTESRVLKNTRHPFLTSLKYSFQTKDRLCFVMEYVNGGELFFHLSRERVFSEDRTRFYGAEIVSALDYLHSGKIVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGITDAATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEDIKFPRTLSSDAKSLLSGLLIKDPNKRLGGGPDDAKEIMRHSFFSGVNWQDVYDKKLVPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQTITITPPEKYDEDGMDCMDNERRPHFPQFSYSASGRE
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), [email protected].
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MSST0053-10UG | 04061833255353 |