Przejdź do
MSQC29
SILu®MAb Vedolizumab Przeciwciało monoklonalne znakowane stabilnym izotopem
recombinant, expressed in CHO cells
Synonim(y):
Mimetyk przeciwciała bioterapeutycznego SIL, Przeciwciało znakowane stabilnym izotopem (SIL), SIL Biologiczne przeciwciało naśladujące, Wewnętrzny wzorzec białka SIL o pełnej długości
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1300,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
1300,50 zł
Cena katalogowa1530,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SILuMAbVedolizumab (MSQC29) to rekombinowane, znakowane stabilnym izotopem przeciwciało monoklonalne, które zawiera [13C6, 15N4]-Argininę i [13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w komórkach CHO, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do ilościowej analizy spektrometrii masowej wedolizumabu w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
SILuMAbVedolizumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego i nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego.
Analysis Note
Dostarczone ustawienia ilościowe
MRM (xls).
Other Notes
SILuMAbVedolizumab Heavy Chain:
QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKGSGYTFTSYWMHWVRQAPGQRLEWIGEIDPSESNTNYNQKFKGRVTLTVDISASTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYDGWDYAIDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMAbŁańcuch lekki wedolizumabu:
DVVMTQSPLSLPVTPGEPASISCRSSQSLAKSYGNTYLSWYLQKPGQSPQLLIYGISNRFSGVPDRFSGSGTDFTLKISRVEAEDVGVYYCLQGTHQPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Silver Shield is a registered trademark of Siebe North, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC25MSQC27MSQC11
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)