Przejdź do
MSQC11
SILuMAbPrzeciwciało monoklonalne znakowane stabilnym izotopem adalimumabu
Synonim(y):
Adalimumab znakowany stabilnym izotopem, SIL Adalimumab, Standard spektrometrii mas, Adalimumab
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41105501
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
assay
≥90% (SDS-PAGE)
packaging
vial of 100 μg
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SILu MAb Adalimumab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody to rekombinowane, znakowane stabilnym izotopem przeciwciało monoklonalne, które zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w komórkach CHO, SILuMAb Adalimumab jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do analizy adalimumabu w ludzkiej surowicy. Każda fiolka SILuMAb Adalimumab zawiera znakowane przeciwciało liofilizowane z roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanem. Zawartość fiolki określono przez pomiarA280 i zastosowanie współczynnika ekstynkcji (E0,1%) wynoszącego 1,4.
SILu MAb Adalimumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań.
Immunogen
SILuMabAdalimumab Heavy Chain: EVQLVESGGGLVQPGRSLRLSCAASGFTFDDYAMHWVRQAPGKGLEWVSAITWNSGHIDYADSVEGR
FTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAKVSYLSTASSLDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS
GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEV
TCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRD
ELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMab Łańcuch lekkiadalimumabu:
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGIRNYLAWYQQKPGKAPKLLIYAASTLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYYCQRYNRAPYTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Application
Poster: Multiplex Quantification of Infliximab and Adalimumab in Human Serum by LC-MS/MS Using Full-Length Stable Isotope Labeled Internal Standards (Wielokrotne oznaczanie infliksymabu i adalimumabu w surowicy ludzkiej metodą LC-MS/MS z użyciem wzorców wewnętrznych znakowanych stabilnym izotopem o pełnej długości)
Preparation Note
Każda fiolka SILuMabAdalimumab zawiera znakowane przeciwciało w postaci liofilizatu zawierającego sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Odzysk SILuMabAdalimumab jest maksymalny, gdy do rekonstytucji liofilizowanego produktu używany jest 0,1% kwas mrówkowy. Rekonstytucja z innymi rozpuszczalnikami może zmniejszyć odzysk. Nie zamrażać po rekonstytucji.
  • Krótko odwirować fiolkę z prędkością ~10 000 × g, aby zebrać produkt na dnie fiolki.
  • Dodać 500 μl ultraczystej wody zawierającej 0,1% kwasu mrówkowego do fiolki.
  • Wymieszać zawartość, delikatnie odwracając fiolkę co najmniej 5 razy.
  • Pozostawić fiolkę w temperaturze pokojowej na co najmniej 15 minut i powtórzyć mieszanie przez odwrócenie.
Wytwarzane przy użyciu wzbogaconych pożywek zawierających aminokwasy znakowane stabilnymi izotopami to arginina znakowana 13C6, 15N4 i lizyna znakowana13C6, 15N2.
SILuMabAdalimumab jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do analizy adalimumabu w ludzkiej surowicy.
Analysis Note
Dostarczone ustawienia ilościowe
MRM (xls).
Other Notes
Sekwencje peptydowe specyficzne dla adalimumabu uwolnione z SILuMAb Adalimumab przez trawienie tryptyczne
Sekwencja peptydu uniwersalnego Lokalizacja
GLEWVSAITWNSGHIDYADSVEGR Łańcuch ciężki
APYTFGQGTK Łańcuch lekki
FSGSGSGTDFTLTISSLQPEDVATYYCQR Łańcuch lekki
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC9MSQC3MSQC29
description
-
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 100 μg
packaging
vial of 100 μg
packaging
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
packaging
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (HPLC)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)