Przejdź do
MSQC27
SILuMAbprzeciwciało monoklonalne znakowane stabilnym izotopem niwolumabu
recombinant, expressed in CHO cells
Synonim(y):
Mimetyk przeciwciała bioterapeutycznego SIL, Przeciwciało znakowane stabilnym izotopem (SIL), SIL Biologiczne przeciwciało naśladujące, Wewnętrzny wzorzec białka SIL o pełnej długości
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SILuMAbNivolumab (MSQC27) to rekombinowane, znakowane stabilnym izotopem przeciwciało monoklonalne, które zawiera [13C6, 15N4]-Argininę i [13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w komórkach CHO, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do ilościowej analizy spektrometrii masowej niwolumabu w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
SILuMAbNivolumab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego i nie jest przeznaczony do użytku diagnostycznego lub terapeutycznego.
Other Notes
SILuMAbNivolumab Heavy Chain:
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLDCKASGITFSNSGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYDGSKRYYADSVKGRFTISRDNSKNTLFLQMNSLRAEDTAVYYCATNDDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SILuMAbŁańcuch lekki niwolumabu:
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEPEDFAVYYCQQSSNWPRTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC29MSQC25MSQC9
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)