Merck
MSP14
Białko rusztowania błonowego 1D1 DW
recombinant, expressed in E. coli, Dark MSP
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Technologia Nanodisc to podejście do rozpuszczania białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1).
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1 Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1. Wariant MSP1ΔW MSP1D1, czasami określany jako "Dark MSP", zastępuje dwie reszty tryptofanu (W) w macierzystej sekwencji MSP1D1 fenyloalaninami (F). Te dwie substytucje (W→F) znajdują się w następujących pozycjach oryginalnej natywnej sekwencji A-1:
  • Pozycja 72, w obrębie segmentu helisy 2 (H2)
  • Pozycja 108, w segmencie helisy 4 (H4)
Application
Aby uzyskać wytyczne dotyczące stosowania tego i innych MSP do przygotowania nanodysków, odwiedź naszą stronę Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation.
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
  • 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
  • 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
  • 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
  • 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
  • 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
  • 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
  • 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.