Merck
03-0128-00
Zestaw do opracowywania testów immunologicznych na płytce ®
Synonim(y):
Ultraczuły zestaw do opracowywania testów, Zestaw do opracowywania testów ®, Zestaw rozwojowy do testów zliczania pojedynczych cząsteczek
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Technique(s):
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
SMC®
Quality Segment
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Skorzystaj z technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®) podczas opracowywania własnych, specyficznych dla aplikacji testów immunologicznych w formacie płytkowym. Zestaw ten zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia własnego, wysokowydajnego testu immunologicznego SMC®. Obejmuje on bufory, odczynniki i zoptymalizowany protokół opracowywania testów płytkowych.
Application
Do użytku z systemem testu immunologicznego SMC®.
Twórz specyficzne dla aplikacji testy immunologiczne w formacie płytkowym i wykraczaj poza tradycyjny test ELISA dzięki technologii SMC®.
Other Notes
Assay Buffer
Blocking Buffer
Plate Standard Diluent
10X Wash Buffer
Elution Buffer B
Buffer C
10X PBS
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1