Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócformat
mixture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Metanol jest prostym alkoholem, składającym się z grupy hydroksylowej i grupy metylowej. Jest on zwykle stosowany w płynach niezamarzających, paliwach i innych produktach. Metanol jest często stosowany jako rozpuszczalnik lub budulec do syntezy chemicznej. Wiele bakterii beztlenowych produkuje metanol.
Metanol występuje na bardzo niskim poziomie w napojach alkoholowych. Niewielkie ilości metanolu są obecne u normalnych, zdrowych ludzi. Jednak wyższe poziomy metanolu są toksyczne. Zatrucie metanolem występuje zwykle po spożyciu produktu zawierającego metanol. Podstawą toksycznego działania metanolu jest format, do którego metanol jest ostatecznie przekształcany. Podwyższony poziom formatu może prowadzić do dezorientacji, ślepoty i śmierci. Ze względu na wysoką toksyczność, metanol jest stosowany jako dodatek do wielu przemysłowych produktów alkoholowych, aby zapobiec jego spożyciu przez ludzi.
Zestaw do ilościowego oznaczania metanolu zapewnia prostą i czułą procedurę pomiaru metanolu w różnych typach próbek. Stężenie metanolu jest określane poprzez sprzężoną reakcję enzymatyczną. Intensywność fluorescencji, mierzona przy λex=535nm/λem= 590nm, jest proporcjonalna do ilości metanolu obecnego w próbce. Zakres liniowy tego zestawu wynosi 0,5-10nmol. Nasz zestaw do oznaczania ilościowego metanolu może być stosowany do ilościowego oznaczania metanolu w próbkach biologicznych, takich jak surowica i osocze oraz w napojach (zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych). Zestaw do oznaczania ilościowego metanolu jest wysoce specyficzny dla metanolu, z mniej niż 10% reaktywnością krzyżową wobec 100 nmol etanolu w stosunku do 10 nmol metanolu (tj. ponad 100-krotna specyficzność). Wykrywanie jest szybkie: Tylko 15 min. Detekcję można przeprowadzić w temperaturze pokojowej.
Nasz ekonomiczny zestaw do oznaczania ilościowego metanolu oszczędza również czas i wysiłek:
Metanol występuje na bardzo niskim poziomie w napojach alkoholowych. Niewielkie ilości metanolu są obecne u normalnych, zdrowych ludzi. Jednak wyższe poziomy metanolu są toksyczne. Zatrucie metanolem występuje zwykle po spożyciu produktu zawierającego metanol. Podstawą toksycznego działania metanolu jest format, do którego metanol jest ostatecznie przekształcany. Podwyższony poziom formatu może prowadzić do dezorientacji, ślepoty i śmierci. Ze względu na wysoką toksyczność, metanol jest stosowany jako dodatek do wielu przemysłowych produktów alkoholowych, aby zapobiec jego spożyciu przez ludzi.
Zestaw do ilościowego oznaczania metanolu zapewnia prostą i czułą procedurę pomiaru metanolu w różnych typach próbek. Stężenie metanolu jest określane poprzez sprzężoną reakcję enzymatyczną. Intensywność fluorescencji, mierzona przy λex=535nm/λem= 590nm, jest proporcjonalna do ilości metanolu obecnego w próbce. Zakres liniowy tego zestawu wynosi 0,5-10nmol. Nasz zestaw do oznaczania ilościowego metanolu może być stosowany do ilościowego oznaczania metanolu w próbkach biologicznych, takich jak surowica i osocze oraz w napojach (zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych). Zestaw do oznaczania ilościowego metanolu jest wysoce specyficzny dla metanolu, z mniej niż 10% reaktywnością krzyżową wobec 100 nmol etanolu w stosunku do 10 nmol metanolu (tj. ponad 100-krotna specyficzność). Wykrywanie jest szybkie: Tylko 15 min. Detekcję można przeprowadzić w temperaturze pokojowej.
Nasz ekonomiczny zestaw do oznaczania ilościowego metanolu oszczędza również czas i wysiłek:
- Wysoce czuły, prosty i wysokowydajny test do pomiaru metanolu w różnych próbkach.
- Przyjazny dla użytkownika: nie ma potrzeby samodzielnego ważenia lub obliczania potrzebnych ilości odczynników
- Kalkulator pomocniczy (Kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora): Obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych!
- Karta szybkiej instrukcji - aby zapewnić sukces eksperymentu
- Więcej eksperymentów w jednym zestawie - zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 200 testów fluorometrycznych.
- Czas detekcji: tylko 15 minut
- Detekcja może być przeprowadzona w temperaturze pokojowej.
Application
Nadaje się do wykrywania metanolu w próbkach biologicznych, napojach i nie tylko.
Features and Benefits
- Oznaczanie ilościowe metanolu w próbkach biologicznych (surowica, osocze i mocz)
- Oznaczanie ilościowe metanolu w napojach alkoholowych i bezalkoholowych
- Oznaczanie ilościowe metanolu w beztlenowych kulturach bakteryjnych
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| format mixture | format - | format - | format - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?