Przejdź do
MGECKO2G
Gecko2 Mouse Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (wektor Gecko2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
38 580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
Quality Segment
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Opracowane przez laboratorium Fenga Zhanga w Broad Institute, mysie biblioteki GeCKO v2 (system dwóch wektorów) składają się z ponad 100 000 unikalnych gRNA do nokautowania genów w genomie myszy. Wykorzystując podwójny wektor lenti CRISPR, w którym połączone biblioteki będą wyrażać tylko gRNA (z wektorem lentiGuide-Puro), system ten wytwarza ponad 100-krotnie wyższe miano wirusa w porównaniu do wersji 1. Pula lentiGuide-Puro powinna być używana tylko w liniach komórkowych z już zintegrowanym Cas9 (który można wygenerować za pomocą oddzielnego wektora lenti-Cas9-Blast). Pula lentiwirusowego mysiego RNA GeCKO firmy Sigma jest dostarczana wyłącznie w podwielokrotnościach 8 x 25 ul przy minimalnym mianie 5X10^8 TU/ml (mierzonym za pomocą testu p24).
Każda biblioteka specyficzna dla gatunku jest dostarczana jako dwie półbiblioteki (A i B). Zaleca się przesiewanie obu bibliotek A i B razem, które będą zawierać 6 sgRNA na gen (3 sgRNA w każdej bibliotece). Obie biblioteki zawierają 1000 niecelujących kontrolnych sgRNA. Biblioteka A jest również ukierunkowana na miRNA (4 sgRNA na miRNA).
Application
Genomika funkcjonalna / screening / walidacja celów
Features and Benefits
  • Wykorzystanie nukleaz CRISPR do eliminacji genów kodujących białka w celu oceny ich funkcji.
  • Efektywne badanie całego ludzkiego genomu (ponad 16 000 genów) na stanowisku badawczym bez użycia robotów lub specjalistycznego sprzętu.
  • Liczne wbudowane kontrole wzbogacania i pozbawiania pozwalają badaczom na pewną ocenę powodzenia ich zbiorczych eksperymentów przesiewowych - Lentiwirusowe CRISPR mogą infekować szeroką gamę komórek ssaków poprzez transdukcję pojedynczego RNA przewodnika (sgRNA) do mysiej linii komórkowej z ekspresją Cas9, aby ułatwić nokaut genów w zastosowaniach przesiewowych.
  • Użyj systemu podwójnego wektora dla mysich bibliotek GeCKO w wersji 2 dla mysich linii komórkowych, które mają Cas9 już zintegrowany z genomem.
  • Po transdukcji należy zastosować selekcję gRNA puromycyną.
Preparation Note
Krzywa zabijania Puro i określanie CFU (jednostki tworzenia kolonii) na ml. Przed wykonaniem badań przesiewowych w skali biblioteki należy przeprowadzić dwa wstępne eksperymenty. Odwiedź stronę Sigma.com/pooledscreening.
Other Notes
This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses. Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices. Though the lentiviral transduction particles produced are replication incompetent, it is recommended that they be treated as Risk Group Level 2 (RGL-2) organisms in laboratory handling. Follow all published RGL-2 guidelines for laboratory handling and waste decontamination.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HGECKO2ACRISPR16HCRISPR15H
description
-
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
packaging
pkg of 8x25 μL (vials)
packaging
vial of 8x25 μL (aliquots)
packaging
vial of 8 x 25 μL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
concentration
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)