Przejdź do
MBD0038
Wzorzec grzybowego DNA z Aspergillus fumigatus
Suitable for PCR, sequencing and NGS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.3 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomu. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Ludzki mikrobiom obejmuje nie tylko bakterie, ale także wirusy i grzyby. Podczas gdy dziedzina "bakteriomu" była szeroko badana w ostatnich latach, grzyby, składające się na "mykobiome", pozostają stosunkowo zaniedbane. Wykazano, że grzyby i drożdże są zaangażowane w choroby, takie jak rak i choroby żołądkowo-jelitowe. Ludzkie jelita zamieszkują trzy gromady grzybów: Ascomycota, Basidiomycota i Zygomycota.
Wzorzec genomowego DNA grzybów Aspergillus fumigatus może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku badań mikrobiomu i analiz metagenomicznych, a także jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Asp ergillus fumigatus jest wszechobecnym grzybem saprotroficznym należącym do Ascomycota. Zarodniki Aspergillus f umigatus mogą wywoływać reakcję alergiczną dróg oddechowych po leczeniu antybiotykami2. Wraz ze wzrostem liczby pacjentów z obniżoną odpornością nastąpił dramatyczny wzrost ciężkiej i zwykle śmiertelnej inwazyjnej aspergilozy, wywoływanej przez konidia gatunków Aspergillus. Aspergiloza jest obecnie najczęstszą infekcją pleśniową na świecie.3
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μL w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach mikrobiomu.
Application
Odpowiedni jako standard dla PCR, Sanger i sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec drobnoustrojów dla mikrobiomu i meta-genomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania Sangera i 18S NGS
  • Usprawnia analizy bioinformatyczne
  • Zwiększa odtwarzalność i powtarzalność
  • Tożsamość i czystość genomowego DNA Aspergillus fumigatus została potwierdzona przez 18S NGS i elektroforezę żelową.
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0044MBD0001MBD0012
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)