Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.3 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Wzorzec mikrobiologicznego genomowego DNA Deinococcus rediodurans może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.Ponieważ Deinococcusradiodurans nie jest typowym mieszkańcem ludzkiej mikrobioty, może służyć jako wzorzec spike-in w analizie przepływu pracy genomiki ludzkiej mikrobioty.
Deinococcus radiodurans jest ekstremofilną, heterotroficzną, niemotylną, nietworzącą zarodników, tlenową bakterią tetrakoku. 2 Otoczka komórkowaDeinococcus radiodurans barwi się jak bakteria Gram-dodatnia, ale dwie błony oddzielone warstwą peptydoglikanu sprawiają, że jest ona bardziej podobna do typowych bakterii Gram-ujemnych. 3 Deinococcus radiodurans jest ekstremofilnym mikroorganizmem, który może przetrwać trudne warunki, takie jak zimno, wysoka temperatura, kwasy, zasady, odporność na wysychanie, stres oksydacyjny, promieniowanie jonizujące i promieniowanie ultrafioletowe. 3 Mechanizmy odpowiedzialne za te ekstremofilne cechy obejmują: wydajną naprawę uszkodzeń DNA 4, 5, naprawę wycięcia nukleotydów (NER) 6, unikalną metodę naprawy niedopasowania DNA (MMR) 7 oraz wydajne mechanizmy komórkowe, takie jak białko proteolityczne do usuwania uszkodzonych i nieprawidłowo sfałdowanych białek, hydrolaza Nudix 8, czynnik transkrypcyjny o szerokim spektrum działania i unikalne białko regulatorowe, które stymuluje transkrypcję genu recA po ekspozycji na promieniowanie jonizujące 9.Duża tolerancja ekstremofilaDeinococcus radiodurans na nadzwyczajne warunki sprawia, że bakteria ta jest narzędziem inżynierii metabolicznej 10.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Deinococcus radiodurans jest ekstremofilną, heterotroficzną, niemotylną, nietworzącą zarodników, tlenową bakterią tetrakoku. 2 Otoczka komórkowaDeinococcus radiodurans barwi się jak bakteria Gram-dodatnia, ale dwie błony oddzielone warstwą peptydoglikanu sprawiają, że jest ona bardziej podobna do typowych bakterii Gram-ujemnych. 3 Deinococcus radiodurans jest ekstremofilnym mikroorganizmem, który może przetrwać trudne warunki, takie jak zimno, wysoka temperatura, kwasy, zasady, odporność na wysychanie, stres oksydacyjny, promieniowanie jonizujące i promieniowanie ultrafioletowe. 3 Mechanizmy odpowiedzialne za te ekstremofilne cechy obejmują: wydajną naprawę uszkodzeń DNA 4, 5, naprawę wycięcia nukleotydów (NER) 6, unikalną metodę naprawy niedopasowania DNA (MMR) 7 oraz wydajne mechanizmy komórkowe, takie jak białko proteolityczne do usuwania uszkodzonych i nieprawidłowo sfałdowanych białek, hydrolaza Nudix 8, czynnik transkrypcyjny o szerokim spektrum działania i unikalne białko regulatorowe, które stymuluje transkrypcję genu recA po ekspozycji na promieniowanie jonizujące 9.Duża tolerancja ekstremofilaDeinococcus radiodurans na nadzwyczajne warunki sprawia, że bakteria ta jest narzędziem inżynierii metabolicznej 10.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
PCR, sekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL | concentration ≥10 ng/μL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?