Przejdź do
MBD0021
Inaktywowane bakterie Bacillus subtilis
Suitable for PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
43211915
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Inaktywowany Bacillus subtilis (B. subtilis) może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. B. subtilis jest bakterią Gram-dodatnią, tlenową, w kształcie pręcika, tworzącą endospory, katalazo-dodatnią. Jest tradycyjnie uważany za mikroorganizm glebowy.2 Bacillus subt ilis jest dobrze scharakteryzowany genetycznie i służy jako organizm modelowy dla ważnych gram-dodatnich patogenów, takich jak Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus itp.3 B. subtilis posiada ekstremalną zdolność adaptacji do różnych warunków stresu środowiskowego poprzez modyfikację swojej ruchliwości 4, pobieranie egzogennego DNA 5, tworzenie biofilmu i sporulację6. Ostatnie badania zidentyfikowały i scharakteryzowały izolaty B. subtilis z ludzkiego przewodu pokarmowego, sugerując, że B. subtilis jest komensalem jelitowym7. Ponadto stwierdzono, że obecność B. subtilis w jelitach koreluje z efektami probiotycznymi, takimi jak działanie przeciwbiegunkowe, działanie przeciwbakteryjne, działanie immunostymulujące, konkurencja z patogenami, stymulacja wzrostu normalnej flory i zapobieganie zapaleniu jelit.8,9. Korzystny wpływ B. subt ilis na zapalenie jelit może również sugerować, że jest to potencjalny probiotyk w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit (IBD), w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.10 Ponadto wykazano, że peptyd wytwarzany przez B. subtilis ma działanie przeciwwirusowe przeciwko wirusowi grypy.11
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Preparation Note
Zaleca się rozpuszczenie liofilizowanych inaktywowanych bakterii w wodzie (Sigma Cat# W4502) uzupełnionej co najmniej 10% glicerolem (Sigma Cat# G5516). Po rozpuszczeniu zaleca się natychmiastowe pobranie porcji i przechowywanie w temperaturze -20°C przez okres do 1 miesiąca, unikając cykli zamrażania i rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0017MBD0006MBD0008
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/mL
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
>10^8 bacteria/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the production strain of this product? DSM 10?
    1 answer
    1. The preparation and production of this product are considered proprietary.
      Helpful?
  2. Hi. What is the method of inactivation? are there any detergents in the preparation? Thanks.
    1 answer
    1. The method of inactivation and the specific formulation are considered proprietary for this product.