Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 1028,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1028,50 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomu. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów w typowych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 InaktywowanyProteus vulgaris może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Proteus vulgaris jest bakterią Gram-ujemną w kształcie pręcika, fakultatywnym beztlenowcem. Zamieszkuje przewód pokarmowy ludzi i zwierząt i można go znaleźć w glebie, wodzie i kale.2 P. vulgaris jest członkiem rodziny Enterobacteriacea, które są oportunistycznymi patogenami u ludzi, odpowiedzialnymi za infekcje dróg moczowych i oparzenia. 3 P. vulgaris zaobserwowano również w próbkach kału zdrowych osób. 4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Proteus vulgaris jest bakterią Gram-ujemną w kształcie pręcika, fakultatywnym beztlenowcem. Zamieszkuje przewód pokarmowy ludzi i zwierząt i można go znaleźć w glebie, wodzie i kale.2 P. vulgaris jest członkiem rodziny Enterobacteriacea, które są oportunistycznymi patogenami u ludzi, odpowiedzialnymi za infekcje dróg moczowych i oparzenia. 3 P. vulgaris zaobserwowano również w próbkach kału zdrowych osób. 4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w stężeniu >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikroorganizmów dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration >10^8 bacteria/mL | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration >10^8 bacteria/vial |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?