The strain is Enterococcus faecalis (ATCC 12984). The inactivation method is proprietary. Sterility testing is performed to verify that complete inactivation is achieved.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne. Inaktywowany Enterococcus faecalis może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Enterococcus faecalis jest bakterią Gram-dodatnią, fakultatywnie beztlenową, niemotylną, w kształcie kokonu. Jest bakterią komensalną ludzkiego jelita i głównym patogenem oportunistycznym u pacjentów z obniżoną odpornością i osób starszych. Patogeneza infekcji E. faecalis opiera się częściowo na jej zdolności do kolonizacji jelit. Po zakłóceniu homeostazy jelitowej E. faecalis może przerastać, przekraczać barierę jelitową i przedostawać się do limfy i krwiobiegu.
Izolaty E. faecalis, które trafiły do kolekcji szczepów, głównie ze źródeł zakażeń klinicznych, wydają się nabywać oporność na tetracyklinę i chloramfenikol w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na gentamycynę i erytromycynę w latach siedemdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na ampicylinę i wankomycynę w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Enterococcus faecalis jest bakterią Gram-dodatnią, fakultatywnie beztlenową, niemotylną, w kształcie kokonu. Jest bakterią komensalną ludzkiego jelita i głównym patogenem oportunistycznym u pacjentów z obniżoną odpornością i osób starszych. Patogeneza infekcji E. faecalis opiera się częściowo na jej zdolności do kolonizacji jelit. Po zakłóceniu homeostazy jelitowej E. faecalis może przerastać, przekraczać barierę jelitową i przedostawać się do limfy i krwiobiegu.
Izolaty E. faecalis, które trafiły do kolekcji szczepów, głównie ze źródeł zakażeń klinicznych, wydają się nabywać oporność na tetracyklinę i chloramfenikol w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na gentamycynę i erytromycynę w latach siedemdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na ampicylinę i wankomycynę w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w stężeniu >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| concentration >10^8 bacteria/ml | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration >10^8 bacteria/ml |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the production strain of this product? Enterococcus faecalis ATCC 19433? What method was used to inactivate this bacterium? Heat treatment?