Przejdź do
MBD0007
Inaktywowany Proteus mirabilis
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do błędów i pomyłek we wspólnych procesach podczas przygotowywania próbek i analiz, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Inaktywowany Proteus mirabilis może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające odtwarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Proteusmirabilis to Gram-ujemna fakultatywna bakteria beztlenowa o kształcierodowym. Bakterie z rodzaju Proteus z rodziny Enterobacteriaceae są oportunistycznymi patogenami ludzkimi odpowiedzialnymi za infekcje ran i oparzeń, a także infekcje i bakteriemie skóry, oczu, uszu, nosa, gardła, dróg moczowych i przewodu pokarmowego.2 Najczęstsza infekcja z udziałem P. mirabilis występuje, gdy bakteria, która jest członkiem naturalnej flory jelitowej, przenosi się do cewki moczowej i pęcherza moczowego, powodując infekcję dróg moczowych. Zewnętrzny lipopolisacharyd błonowy (LPS) jest uważany za ważny czynnik wirulencji Proteus.3 Arabski i wsp. sugerują, że odpowiedź immunologiczna przeciwko LPSP. mirabilis może odgrywać rolę w reumatoidalnym zapaleniu stawów.4 Niedawno zasugerowano możliwą korelację między obfitością P. mirabilis w jelicie a otyłością.5
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w stężeniu >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0016MBD0008MBD0011
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/mL
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/mL
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)