Przejdź do
MAS009
Paski szybkiego testu albuminy
Sufficient for 10 tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
input
urine
serum
plasma
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
storage temp.
2-8°C
General description
Albumina, najobficiej występujące białko osocza u ludzi, spełnia różne istotne role fizjologiczne. Jej funkcje obejmują utrzymywanie koloidalnego ciśnienia osmotycznego i wiązanie niezbędnych substancji, takich jak długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kwasy żółciowe, bilirubina, hematyna, wapń i magnez. Co więcej, albumina w surowicy służy jako wiarygodny wskaźnik prognostyczny dla różnych schorzeń, dzięki czemu jej wykrywanie ma kluczowe znaczenie w opiece zdrowotnej. Obniżony poziom albuminy w surowicy często sygnalizuje obecność choroby wątroby, zespołu nerczycowego, niedożywienia, enteropatii z utratą białka oraz związanej z tym zachorowalności i śmiertelności. I odwrotnie, podwyższony poziom albuminy w surowicy jest związany z odwodnieniem, co wskazuje na wszechstronność wykrywania albuminy w diagnozowaniu i monitorowaniu kwestii zdrowotnych. Wykrywanie albuminy wykracza poza surowicę, ponieważ jest to również krytyczny parametr w ocenie moczu. Albuminuria, czyli obecność albuminy w moczu, jest kluczowym markerem diagnostycznym dla szeregu schorzeń. Identyfikując chorobę albuminurii, można wykryć wczesne objawy choroby nerek, szczególnie u pacjentów z cukrzycą. W propozycji zestawów do wykrywania albuminy, testy te zostały wyróżnione ze względu na szybki, czuły i wiarygodny pomiar poziomu albuminy w osoczu, surowicy i moczu. Zestawy te zapewniają wygodny sposób oceny stanu zdrowia, oferując szybką interwencję i ostatecznie przyczyniając się do poprawy wyników pacjentów i kompleksowego zarządzania opieką zdrowotną.
Application
Nadaje się do wykrywania albuminy w surowicy, osoczu, moczu itp.
Paski szybkiego testu albuminy mogą być wykorzystywane do określania poziomu albuminy w badaniach metabolomicznych
Biochem/physiol Actions
Paski testowe Albumin Quick opierają się na unieruchomieniu chromagenu wrażliwego na albuminę na podkładce. Albumina reaguje z chromagenem i wytwarza kolorowy produkt. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia albuminy w próbce.
Features and Benefits
  • Szybki i bardzo czuły: Szybkie wyniki z zaledwie 20 µL próbki, umożliwiające półilościowe pomiary w zakresie 0-0,4 g/dL lub 0-60 µM (nierozcieńczonej) albuminy.
  • Szybkie wyniki: Pełna obróbka próbki i test w mniej niż 15 minut, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.
  • Przyjazna dla użytkownika konstrukcja: Nasza wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje konieczność stosowania czytnika płytek lub kuwet, dzięki czemu proces testowania jest prosty i bezproblemowy.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6414A9056A8577
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
urine
serum
plasma
input
-
input
-
input
-
relevant disease(s)
gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)