Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3180,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, Microbiological test (pass), VSV virus, none detected, growth of Borrelia burgdorferi in BSK II medium (Suitable for)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?