Przejdź do
MAS003
Paski szybkiego testu kwasu D-mlekowego
Sufficient for 10 tests
Synonim(y):
Paski szybkiego testu D-mleczanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas mlekowy lub mleczan jest wytwarzany przez dehydrogenazę kwasu mlekowego (LDH) w warunkach niedotlenienia lub beztlenowych. Kwas D-mlekowy jest wytwarzany tylko w niewielkich ilościach u zwierząt, a pomiar kwasu D-mlekowego w próbkach zwierzęcych jest środkiem do określenia obecności infekcji bakteryjnej. Ponadto, ponieważ kwas D-mlekowy jest specyficznym wskaźnikiem fermentacji bakteryjnej, jego pomiar może być wykorzystany do określenia świeżości mleka, mięsa i soków owocowych. Podwyższony poziom kwasu D-mlekowego w winie wskazuje na zanieczyszczenie bakteriami kwasu mlekowego.
Application
Paski szybkiego testu kwasu D-mlekowego są przeznaczone do oznaczania poziomu kwasu D-mlekowego w następujących zastosowaniach:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Wykrywanie fermentacji bakteryjnej
  • Zanieczyszczenie bakteryjne w produkcji wina
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania kwasu D-mlekowego w różnych próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski testowe D-Lactic Acid Quick opierają się na katalizowanym przez dehydrogenazę kwasu D-mlekowego utlenianiu kwasu D-mlekowego, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasu D-mlekowego w próbce.
Features and Benefits
  • Szybki i wszechstronny: Zapewnia szybkie wyniki, oferując elastyczność użycia 20 lub 100 μL próbki do pomiaru półilościowego w zakresie 0-180 mg / L (nierozcieńczonego) kwasu D-mlekowego, skutecznie spełniając różnorodne wymagania testowe.
  • Oszczędność czasu: Umożliwia obróbkę próbki i wykonanie testu w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajne testowanie bez uszczerbku dla dokładności, oszczędzając cenny czas użytkowników.
  • Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Upraszcza testowanie dzięki wygodnej konstrukcji pasków testowych, która eliminuje potrzebę stosowania czytnika płytek lub kuwet, dzięki czemu proces jest bardziej dostępny i przyjazny dla użytkownika dla osób na wszystkich poziomach umiejętności.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAS002MAS0011.16127
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
food(s)
beverage(s)
input
food(s)
beverage(s)
input
food(s)
beverage(s)
input
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)