Przejdź do
MAS002
Paski szybkiego testu kwasu L-mlekowego
Sufficient for 10 tests
Synonim(y):
Paski szybkiego testu mleczanowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas L-mlekowy lub L-mleczan jest wytwarzany przez dehydrogenazę mleczanową (LDH) w warunkach niedotlenienia lub beztlenowych. Kwas L-mlekowy jest dodawany do wielu produktów spożywczych i napojów, aby nadać im cierpki smak. Zwiększony poziom kwasu L-mlekowego w mleku, jajach i sokach owocowych może wskazywać na psucie się żywności. W przemyśle winiarskim monitorowane są rosnące poziomy kwasu L-mlekowego i malejące poziomy kwasu L-jabłkowego(fermentacja malolaktyczna). W tym procesie ogólna kwasowość wina jest zmniejszana i może prowadzić do poprawy smaku wina.
Application
Paski szybkiego testu na obecność kwasu L-mlekowego są przeznaczone do oznaczania poziomu kwasu L-mlekowego w następujących zastosowaniach:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Monitorowanie fermentacji malolaktycznej (MLF) w produkcji wina
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania kwasu L-mlekowego w różnych próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski testowe L-Lactic Acid Quick opierają się na katalizowanym przez dehydrogenazę L-mleczanową utlenianiu L-mleczanu, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia L-mleczanu w próbce.
Features and Benefits
  • Szybki i wszechstronny: Zapewnia szybkie wyniki z opcją użycia 20 lub 100 μL próbki, umożliwiając półilościowy pomiar w zakresie 0-360 mg / L (nierozcieńczonego) kwasu L-mlekowego, skutecznie dostosowując się do różnych potrzeb testowych.
  • Oszczędność czasu: Obróbka próbki i testowanie trwa mniej niż 15 minut, zapewniając szybkie i wydajne testowanie bez uszczerbku dla dokładności, oszczędzając cenny czas użytkowników.
  • Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje potrzebę stosowania czytnika płytek lub kuwet, upraszczając proces testowania i czyniąc go bardziej dostępnym dla użytkowników na wszystkich poziomach wiedzy.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAS003MAS0011.16127
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
food(s)
beverage(s)
input
food(s)
beverage(s)
input
food(s)
beverage(s)
input
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)