Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161503
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder, anemia; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PDH) jest enzymem cytozolowym w szlaku pentozofosforanowym, który dostarcza energię redukcyjną do komórek poprzez utrzymanie poziomu koenzymu fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADPH). G6PDH redukuje fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP) do NADPH podczas utleniania glukozo-6-fosforanu (G6P). Ludzie z genetycznym niedoborem G6PDH są predysponowani do nieimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej. Niedawno badania wykazały, że G6PDH odgrywa kluczową rolę w przeżyciu, proliferacji i przerzutach komórek nowotworowych. Dlatego inhibitory tego enzymu są atrakcyjnymi kandydatami do nowych terapii przeciwnowotworowych.
Application
Zestaw do badań przesiewowych inhibitora dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może być stosowany do:
- Badania nad rakiem
- Odkrywania leków
Zestaw jest odpowiedni do wysokowydajnych badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do badań przesiewowych inhibitora dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej opiera się na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADPH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przyA565 nm. Wzrost absorbancji przyA565 nm jest proporcjonalny do aktywności enzymu. Procentową inhibicję badanego związku można określić przez porównanie aktywności G6PDH poddanej działaniu badanego związku z aktywnością nie poddanej działaniu G6PDH.
Features and Benefits
- Wydajne badania przesiewowe inhibitorów: Nasz zestaw pozwala na skuteczne badanie przesiewowe inhibitorów G6PDH przy użyciu zaledwie 5 μL badanego związku, minimalizując wysiłek przy jednoczesnym zapewnieniu dokładnych wyników.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Płynnie integrując się z wysokowydajnymi systemami obsługi, nasz zestaw gwarantuje wydajność i dokładność, usprawniając procesy przesiewowe.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 100 colorimetric tests | description recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret) | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) hematological disorder, anemia; cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) hematological disorder, anemia | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?