Przejdź do
MAK323
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów syntazy tlenku azotu
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów NOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
General description
Tlenek azotu (NO) jest wysoce reaktywnym rodnikiem, który odgrywa kluczową rolę w wielu istotnych funkcjach fizjologicznych. Jest on wytwarzany w wyniku utleniania argininy przez syntazę tlenku azotu (NOS) i aktywnie uczestniczy w różnych procesach, w tym w obronie gospodarza, aktywacji białek regulatorowych i bezpośrednich kowalencyjnych interakcjach z funkcjonalnymi biomolekułami. Zahamowanie NOS może mieć różnorodne skutki biologiczne, szczególnie w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Proste, bezpośrednie i nieradioaktywne procedury pomiaru NOS stają się popularne w odkrywaniu leków, badaniach biomedycznych i biochemicznych.
Application
Nadaje się do badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów syntazy tlenku azotu.
Zestaw do badań przesiewowych syntazy tlenku azotu może być używany do:
  • Odkrywania leków
  • Badania układu sercowo-naczyniowego
  • Badania immunologiczne
Biochem/physiol Actions
Mechanizm działania zestawu do badań przesiewowych inhibitorów syntazy tlenku azotu obejmuje dwa etapy:
  • Etap reakcji NOS: Na tym etapie tlenek azotu (NO) jest wytwarzany poprzez aktywność syntazy tlenku azotu (NOS).
  • Etap wykrywania NO: Po wytworzeniu NO, wytworzony NO ulega szybkiemu utlenieniu, tworząc azotyny i azotany. Pomiar produkcji NO jest następnie przeprowadzany poprzez ilościową redukcję azotanu do azotynu, przy użyciu ulepszonej metody Griessa.
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów syntazy tlenku azotu obejmuje dwa etapy: etap reakcji NOS, podczas którego wytwarzany jest NO, a następnie etap wykrywania NO. Ponieważ NO generowany przez NOS jest szybko utleniany do azotynów i azotanów, produkcja NO jest mierzona po redukcji azotanów do azotynów przy użyciu ulepszonej metody Griessa.
Features and Benefits
  • Wydajne badanie przesiewowe inhibitorów: Badanie przesiewowe w kierunku inhibitorów NOS przy użyciu tylko 5 µL badanego związku, oferując usprawnioną i łatwą procedurę.
  • Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zwiększająca wydajność i dokładność procesów przesiewowych.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK367MAK454482655
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 200 colorimetric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
-
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 200 colorimetric tests
usage
-
usage
sufficient for 192-288 tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
immunological diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; infectious diseases; neurological disorders
relevant disease(s)
-
signalword
Warning
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)