Merck
M9823
Myra A hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
5 MG
959,00 zł
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.37 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Myra A hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
SMILES string
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI key
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
red
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
S4326S4451SML1923
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
Biochem/physiol Actions
Myra A hydrochloride is a small molecule transcription factor inhibitor (c-Myc/Max DNA binding).
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)