Kluczowe dokumenty
M9505
Sigma-Aldrich
Met-Phe
~98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.39
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~98%
temp. przechowywania
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fiebig et al.
Molecular and cellular endocrinology, 84(1-2), R27-R30 (1992-03-01)
High-performance liquid chromatography (HPLC) is used to detect testosterone (T)-sensitive peptides in spleen cells isolated from female C57BL/10 mice immunosuppressed against Plasmodium chabaudi malaria by T treatment. Two peaks with retention times of about 25 min and 34 min, respectively