Merck
M9318
Sigma-Aldrich
Anti-Melanocortin 4 Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MC4R
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunocytochemistry: 4 μg/mL using human brain, caudate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4 μg/mL using human brain, caudate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MC4R(4160)
mouse ... Mc4r(17202)
rat ... Mc4r(25635)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowej zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego receptora melanokortyny 4. Peptyd immunizujący ma 94% homologii z genem szczura i myszy.
Działania biochem./fizjol.
Receptor melanokortyny 4 (MC4R) jest ważnym regulatorem przyjmowania pokarmu i masy ciała u ssaków. Reguluje również homeostazę energetyczną w odpowiedzi na neuropeptydy. Polimorfizmy w genie MC4R lub haploinsuficjencja powodują wczesną otyłość u ludzi, określaną również jako zespół otyłości melanokortynowej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R A H Adan et al.
British journal of pharmacology, 149(7), 815-827 (2006-10-18)
Mutations in the human melanocortin (MC)4 receptor have been associated with obesity, which underscores the relevance of this receptor as a drug target to treat obesity. Infusion of MC4R agonists decreases food intake, whereas inhibition of MC receptor activity by
Andrew A Butler
Peptides, 27(2), 281-290 (2006-01-26)
The melanocortins, a family of peptides produced from the post-translational processing of pro-opiomelanocortin (POMC), regulate ingestive behavior and energy expenditure. Loss of function mutations of genes encoding POMC, or of either of two melanocortin receptors expressed in the central nervous
Brandon L Panaro et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 7050-7055 (2013-04-10)
Haploinsufficiency of the melanocortin-4 receptor (MC4R) results in melanocortin obesity syndrome, the most common monogenic cause of severe early onset obesity in humans. The syndrome, which produces measurable hyperphagia, has focused attention on the role of MC4R in feeding behavior