Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% free 4-Methylumbelliferone, ≤15% water
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?