Merck
M8927
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171605
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Other Notes
Components (g/L)
Peptic digest of animal tissue 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malt Extract Agar, modified
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)