Merck
M8795
4-Methyl-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
EC Number:
203-550-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605399
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
vapor density
3.5 (vs air)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)