Merck
M8569
Sigma-Aldrich
Anti-MAFF (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-v-maf Avian Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Family, ProteinF
Wybierz wielkość
200 μL
2970,00 zł
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2970,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 4-8 μL using A431 cell line
western blot: 1:4,000-1:8,000 using whole extracts of the A431 cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAFF(23764)
mouse ... Maff(17133)
rat ... Maff(366960)
Opis ogólny
Anty-MAFF (N-końcowy) został opracowany u królików przy użyciu syntetycznego peptydu odpowiadającego aminokwasom ludzkiego MAFF, sprzężonego z hemocyjaniną limpetową (KLH) poprzez C-końcową dodaną resztę cysteiny, jako immunogen. Rodzina Maf jest podzielona na dwie podklasy, duże Maf (vMaf, cMaf, MafB i Nrl) i małe Maf (MafF, MafK i MafG). Ludzki czynnik transkrypcyjny MAF bZIP F (MAFF) koduje białko o długości 164 aminokwasów. Brakuje mu N-końcowej domeny transaktywującej.
v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F (MAFF) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który nie ma domeny transaktywacyjnej, ale posiada leucynę-zipper.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 2-17 ludzkiego MAFF, sprzężony z KLH poprzez C-końcową dodaną resztę cysteiny. Sekwencje mysia i szczurza różnią się od ludzkiej odpowiednio o jeden i dwa aminokwasy. Siedem aminokwasów jest identycznych w MaFG w C-końcowym regionie peptydu.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAF (N-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Trzy małe białka Maf uczestniczą w rozwoju, różnicowaniu, hematopoezie i odpowiedzi na stres.
Wykazano, że v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F (MAFF) oddziałuje z innymi czynnikami transkrypcyjnymi i wiąże się z pewnymi sekwencjami regulatorowymi w genie kodującym receptor oksytocyny.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential induction of mafF, mafG and mafK expression by electrophile-response-element activators
Moran JA, et al.
The Biochemical Journal, 361(2), 371-377 (2002)
The Minimal Transactivation Domain of the Basic Motif-Leucine Zipper Transcription Factor NRL Interacts with TATA-binding Protein
Friedman JS, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(45), 47233-47241 (2004)
O Johnsen et al.
Nucleic acids research, 24(21), 4289-4297 (1996-11-01)
The human TCF11 gene encodes a ubiquitously expressed bZIP transcription factor of the cap n' collar (CNC) domain family. It has a high sequence similarity to the erythroid-specific bZIP factor p45 NF-E2 in the CNC domain, which is involved in
Xiaoxia Ye et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 449(1-2), 87-93 (2006-03-22)
The human transcription factor MafF (hMafF) lacks a transactivation domain, it contains a heptad-leucine repeat motif (viz., Leu-zipper) that may mediate protein-protein interactions to regulate transcriptional activities. A protein with a coiled-coil domain encoded by a novel human gene (GenBank
Wael Massrieh et al.
Biology of reproduction, 74(4), 699-705 (2005-12-24)
The MAF (proto-)oncogene family of basic-leucine zipper transcription factors plays crucial roles in the control of mammalian gene expression and development. Here we analyzed the regulation of the human MAFF gene, coding for a small MAF transcription factor, in uterine