Kluczowe dokumenty
M8543
Monocyte Chemotactic Protein-3 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
MCP-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
9000 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(COC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC4OC(CO)C(OC5OC(CO)C(O)C(O)C5O)C(O)C4NC(C)=O)C(O)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6OC7OC(CO)C(OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(O)C7NC(C)=O)C2O)C(O)C1NC(C)=O)C(O)CO
InChI
1S/C62H104N4O46/c1-15(76)63-19(5-67)32(81)48(20(80)6-68)106-55-29(64-16(2)77)38(87)51(27(13-75)102-55)109-60-47(96)52(110-62-54(44(93)36(85)24(10-72)101-62)112-57-31(66-18(4)79)40(89)50(26(12-74)104-57)108-59-46(95)42(91)34(83)22(8-70)99-59)37(86)28(105-60)14-97-61-53(43(92)35(84)23(9-71)100-61)111-56-30(65-17(3)78)39(88)49(25(11-73)103-56)107-58-45(94)41(90)33(82)21(7-69)98-58/h5,19-62,68-75,80-96H,6-14H2,1-4H3,(H,63,76)(H,64,77)(H,65,78)(H,66,79)
Klucz InChI
JMUPMJGUKXYCMF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CCL7(6354)