Merck
M8433
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-c-Myc (pThr58/pSer62) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
antigen ~64-67 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mL
western blot: 0.5-4 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr58/pSer62)
informacje o genach
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny c-Myc jest krótkotrwałą fosfoproteiną jądrową zaangażowaną w proliferację, różnicowanie i nowotworzenie komórek. Ekspresja c-Myc jest ściśle kontrolowana przez mitogeny i jest wymagana do wejścia w cykl komórkowy. c-Myc wiąże się z DNA i aktywuje transkrypcję jako heterodimeryczny kompleks z Max. c-Myc jest fosforylowany in vitro w Ser62 przez kinazę MAP, a in vivo zarówno w Thr58, jak i Ser62, chociaż szlaki i kinazy działające in vivo nie zostały zidentyfikowane. Mutacja Thr58 i Ser62 do Ala hamuje zdolność c-Myc do stymulowania transkrypcji. c-Myc, białko o masie cząsteczkowej ~45 kDa, które migruje z pozorną masą cząsteczkową ~64-67 kDa w redukcyjnym SDS-PAGE, wydaje się regulować wiele aspektów kontroli wzrostu; c-Myc promuje proliferację komórek w obecności inhibitorów Cdk i indukuje apoptozę po nadekspresji w komórkach pozbawionych surowicy.
Specyficzność
Nie reaguje z niefosforylowanym c-Myc.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom wokół fosfo-Thr58 i fosfo-Ser62 ludzkiego c-Myc.
Postać fizyczna
W soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS), pH 7,2, zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA, 0,02% tiomersalu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa białka A i peptydów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enrico Alessio et al.
Nucleic acids research, 47(4), 1653-1670 (2019-01-17)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are emerging as important players in the regulation of several aspects of cellular biology. For a better comprehension of their function, it is fundamental to determine their tissue or cell specificity and to identify their subcellular