Merck
M8193
Sigma-Aldrich
MADAM dihydrochloride
Synonim(y):
2-(2′-Amino-4′-methylphenylthio)-N,N-dimethylbenzylamine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22Cl2N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Postać
solid
warunki przechowywania
desiccated
protect from light
under inert gas
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: ~18 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)Cc1ccccc1Sc2ccc(C)cc2N
InChI
1S/C16H20N2S.2ClH/c1-12-8-9-16(14(17)10-12)19-15-7-5-4-6-13(15)11-18(2)3;;/h4-10H,11,17H2,1-3H3;2*1H
Klucz InChI
GSBZMNLLLNHKDY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
High affinity ligand for the serotonin transporter SERT
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylvie Chalon et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 304(1), 81-87 (2002-12-20)
Serotonin transporter has a key-role in regulation of serotoninergic function, and is involved in numerous neurodegenerative and psychiatric disorders. To obtain an efficient radioactive ligand allowing the study of this transporter in vitro and in vivo, we synthesized a new
Patrick Emond et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(6), 1253-1258 (2002-03-08)
A series of diphenyl sulfide derivatives substituted at the 1-, 2'-, and 4'-positions has been synthesized and evaluated for their in vitro affinities at the dopamine, serotonin (SERT), and norepinephrine transporters. The examination of K(i) values revealed that most of