Kluczowe dokumenty
M8031
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H22O9S/c1-7(16)20-6-11-12(21-8(2)17)13(22-9(3)18)14(23-10(4)19)15(24-11)25-5/h11-15H,6H2,1-5H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
XWFUCHLBRWBKGN-FQKPHLNHSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3