Merck
M7922
5-Methoxyflavanone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)