Merck
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
Synonim(y):
Methanesulfonic acid oleyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98% (GC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
Klucz InChI
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)