Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5590,00 zł 4192,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C112H177N29O28S/c1-12-65(7)93(139-86(144)54-117)110(166)122-59-89(147)128-75(39-25-29-46-115)100(156)135-81(51-70-33-19-15-20-34-70)105(161)133-79(49-63(3)4)104(160)136-83(53-72-55-118-62-123-72)106(162)137-84(60-142)108(164)124-67(9)95(151)119-56-87(145)127-74(38-24-28-45-114)99(155)134-80(50-69-31-17-14-18-32-69)97(153)120-57-88(146)126-73(37-23-27-44-113)98(154)125-68(10)96(152)132-82(52-71-35-21-16-22-36-71)107(163)140-92(64(5)6)109(165)121-58-90(148)129-77(41-42-91(149)150)103(159)141-94(66(8)13-2)111(167)131-78(43-48-170-11)102(158)130-76(40-26-30-47-116)101(157)138-85(61-143)112(168)169/h14-22,31-36,55,62-68,73-85,92-94,142-143H,12-13,23-30,37-54,56-61,113-117H2,1-11H3,(H,118,123)(H,119,151)(H,120,153)(H,121,165)(H,122,166)(H,124,164)(H,125,154)(H,126,146)(H,127,145)(H,128,147)(H,129,148)(H,130,158)(H,131,167)(H,132,152)(H,133,161)(H,134,155)(H,135,156)(H,136,160)(H,137,162)(H,138,157)(H,139,144)(H,140,163)(H,141,159)(H,149,150)(H,168,169)/t65-,66-,67-,68-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,92-,93-,94-/m0/s1
InChI key
OFIZOVDANLLTQD-ZVNXOKPXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi, viruses | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, parasites, viruses | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, mycoplasma, neoplastics, viruses |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?