Kluczowe dokumenty
M7070
Anti-MO25 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAB39, Anti-CGI-66, Anti-Calcium binding protein 39
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~2 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human MO25 and PC12 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAB39(51719)
mouse ... Cab39(12283)
rat ... Cab39(301574)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie