Merck
M7034
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16N4O2 · CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
SMILES string
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Application
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)