Merck
M6692
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Minor Vault Protein 193 antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone p193-4, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Anti-VPARP, Anti-p193
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
p193-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
250 μg/mL
metody
immunocytochemistry: 1:10-1:20 using 4% paraformaldehyde-fixed cytospin preparation
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10-1:20
western blot (chemiluminescent): 1:10-1:20
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PARP4(143)
Opis ogólny
Drobne białko sklepienia 193 jest również znane jako członek rodziny polimerazy poli (ADP-rybozy) 4 (PARP4). Wraz z dwoma innymi białkami wchodzi w skład sklepień (cząsteczek rybonukleoprotein obecnych w cytoplazmie). Masa cząsteczkowa tego białka wynosi 193 kDa.
Specyficzność
Reaguje z wewnętrznym epitopem (aa 491-494, HPGE) p193.
Immunogen
Lizat E. coli transformowany wektorem ekspresyjnym pET28a(+) zawierającym aminokwasy 408-611 cDNA p193.
Działania biochem./fizjol.
Drobne białko sklepienia 193 ulega wysokiej ekspresji w nowotworach.
Postać fizyczna
Dostarczany w pożywce hodowlanej bez surowicy zawierającej 0,7% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The 193-kD vault protein, VPARP, is a novel poly(ADP-ribose) polymerase.
Kickhoefer VA
The Journal of Cell Biology, 146(5), 917-928 (1999)
Formate assay in body fluids: application in methanol poisoning.
A B Makar et al.
Biochemical medicine, 13(2), 117-126 (1975-06-01)