Merck
M6389
Decyl methanesulfonate
liquid
Synonim(y):
Methanesulfonic acid decyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H24O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)