Merck
M6131
MTH-DL-Tyrosine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
InChI key
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6131-500MG04061831589894
M6131-100MG04061831589887