M6053
Anti-Matrix Metalloproteinase-3, Propeptide Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MMP-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
antigen (pro-form) 57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP3(4314)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.