Merck
M5906
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.56
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)