Merck
M5656
Methyl 19-methyleicosanoate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
19-Methylarachidic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C22H44O2/c1-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
CMVPFMWIPGEIMP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)