Merck
M5065
MMP Control-5
buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Quality level:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Skoncentrowana, pozbawiona surowicy pożywka do hodowli komórek zawierająca kolagenazę-4 Xenopus (MMP-18).
Application
Używany jako jakościowa kontrola pozytywna w immunoblottingu dla MMP-18.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami
Analysis Note
Zalecane użycie do immunoblottingu: wymieszać w stosunku 1:1 z 2-krotnym buforem SDS-PAGE i nanieść 20-40 μl na pas.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5065-.5ML04061837898457