Merck
M5034
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
Synonim(y):
trans-9-Tetradecenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (capillary GC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
InChI key
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
Packaging
Sealed ampule.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)