Kluczowe dokumenty
M5026
Methyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Synonim(y):
β-D-Gal-[1→4]-β-D-Glc-1→OMe, Methyl β-lactoside
About This Item
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)8(18)11(5(3-15)23-12)24-13-9(19)7(17)6(16)4(2-14)22-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12-,13+/m1/s1
Klucz InChI
FHNIYFZSHCGBPP-ABBMIVAOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)