Merck
M4943
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK4 (pSer257/pThr261) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, frog, mouse
metody
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using extracts prepared from GST-tagged fusion protein expressing MEK 4.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP2K4(6416)
mouse ... Map2k4(26398)
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 4 (MEK 4 lub MKK4) jest 42 kDa członkiem rodziny kinaz białkowych tyrozyny/treoniny, która aktywuje kinazy c-Jun NH2-końcowe (JNK), które są częścią szlaku sygnałowego stanu zapalnego/stresu. Mutacja genu MEK 4 w niektórych nowotworach wskazuje, że może on również pełnić rolę supresora nowotworu. Fosforylacja MEK4 przez MEKK1 na serynie 257 i treoninie 261 w domenie katalitycznej aktywuje białko i umożliwia MEK 4 fosforylację JNK
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje ludzki MEK 4 podwójnie fosforylowany na serynie 257 i treoninie 261. Mysz i żaba MEK 4 (100% homologii) mogą reagować krzyżowo.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd pochodzący z MEK4, który jest fosforylowany przy serynie 257 i treoninie 261.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-MEK4 (Tyr397) może być stosowane do wykrywania przez immunoblotting w stężeniu roboczym 0,1-1,0 μg/ml.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, z 1,0 mg/ml BSA (bez IgG i proteaz) i 0,05% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Cuenda
The international journal of biochemistry & cell biology, 32(6), 581-587 (2000-04-28)
The Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 4 (MKK4), a member of the MAP kinase kinase family, directly phosphorylates and activates the c-Jun NH2-terminal kinases (JNK), in response to cellular stresses and proinflammatory cytokines. JNK is a member of the MAP kinase
R J Davis
Biochemical Society symposium, 64, 1-12 (1999-04-20)
The c-Jun N-terminal kinase (JNK) group of mitogen-activated protein kinases (MAP kinases) is activated by exposure of cells to environmental stress and by the treatment of cells with cytokines. The mechanism of activation of JNK is mediated by dual phosphorylation
C Hagemann et al.
Cellular signalling, 13(12), 863-875 (2001-12-01)
MEK kinases (MEKKs) comprise a family of related serine-threonine protein kinases that regulate mitogen-activated protein kinase (MAPK) signalling pathways leading to c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) and p38 activation, induced by cellular stress (e.g., UV and gamma irradiation, osmotic stress, heat